Learn More
Niob(V)-chlorid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used to form mixed chloro-aryloxide compounds, such as [Nb(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, which form pyridine or phosphine adducts with a distorted six-coordinate geometry. It is also used in the preparation of pure niobium, and as an intermediate, precursor to many other laboratory reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 248.2°C |
Chemischer Name oder Material | Niobium(V) chloride |
Schmelzpunkt | 208.3°C |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 10 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3260 |
Merck Index | 14,6557 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,HCl,and Carbon tetrachloride. |
Formelmasse | 270.2 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R03K009 | Analysenzertifikat | 08/05/2024 | 035795.18,035795.09 |
N13K010 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | 035795.18,035795.09 |
Z06I009 | Analysenzertifikat | 05/01/2023 | 035795.18,035795.09 |
Q05I005 | Analysenzertifikat | 18/04/2022 | 035795.18,035795.09 |
S23A061 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 035795.18,035795.09 |