Learn More
Niob(V)-chlorid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10026-12-7 | Cl5Nb | 270.156 g/mol
69.85 CHF - 257.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10026-12-7 |
---|---|
Summenformel | Cl5Nb |
Molekulargewicht (g/mol) | 270.156 |
MDL-Nummer | MFCD00011127 |
InChI-Schlüssel | YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I |
Synonym | niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratremMehr anzeigen |
PubChem CID | 24818 |
IUPAC-Name | Niob-Pentachlorid |
SMILES | Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11308697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035795.09 |
10 g |
69.85 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11398687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035795.18 |
50 g |
257.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It is used to form mixed chloro-aryloxide compounds, such as [Nb(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, which form pyridine or phosphine adducts with a distorted six-coordinate geometry. It is also used in the preparation of pure niobium, and as an intermediate, precursor to many other laboratory reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Chemische Identifikatoren
10026-12-7 | |
270.156 | |
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I | |
24818 | |
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Cl5Nb | |
MFCD00011127 | |
niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratremMehr anzeigen | |
Niob-Pentachlorid |
Spezifikation
248.2°C | |
208.3°C | |
Kristallin | |
Cl5Nb | |
UN3260 | |
niobium v chloride, niobium pentachloride, niobium chloride nbcl5, nbcl5, columbium pentachloride, niobium v chloride, puratronic, niobium v chloride trace metals basis, niobium v chloride-nb 20-200ppm ta puratrem | |
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I | |
Niob-Pentachlorid | |
24818 | |
99.95% | |
Moisture sensitive |
Niobium(V) chloride | |
10026-12-7 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011127 | |
14,6557 | |
Soluble in water,alcohol,HCl,and Carbon tetrachloride. | |
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
270.156 | |
270.2 | |
Acidic | |
2.74 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318-H302
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-059-8
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen