Learn More
Niobium-Silizid, 99.85 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12034-80-9 | NbSi2 | 149.076 g/mol
104.00 CHF - 338.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12034-80-9
Summenformel NbSi2
Molekulargewicht (g/mol) 149.076
MDL-Nummer MFCD00151537
InChI-Schlüssel GXAAOBARRLPQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium silicide, niobium disilicide, bis $l^ 2, columbium silicide,
PubChem CID 6336884
IUPAC-Name Bis($l^{2}-silanyliden)Niob
SMILES [Si]=[Nb]=[Si]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11372188
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013100.14
25 g
104.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11362188
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013100.22
100 g
338.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Niobium silicide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280i-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P501c
Gehäuse H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-812-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Niobium-Silizid, 99.85 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals