Learn More
Niobium-Silizid, 99.85 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11372188
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niobium-Silizid, 99.85 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372188
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11372188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013100.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12034-80-9 | NbSi2 | 149.076 g/mol
Niobium silicide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12034-80-9
Summenformel NbSi2
Molekulargewicht (g/mol) 149.076
MDL-Nummer MFCD00151537
InChI-Schlüssel GXAAOBARRLPQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium silicide, niobium disilicide, bis $l^ 2, columbium silicide,
PubChem CID 6336884
IUPAC-Name Bis($l^{2}-silanyliden)Niob
SMILES [Si]=[Nb]=[Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium silicide
Schmelzpunkt 1950°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.85% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 149.08
Aussehen Powder
Dichte 5.7
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerZ08J005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Artikelnummer013100.14,013100.22
ChargennummerE24W043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer013100.14,013100.22
ChargennummerE02Q36 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer013100.14,013100.22
ChargennummerH25T028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer013100.14,013100.22
ChargennummerX02D003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer013100.14,013100.22
Name des Produkts
Niobium-Silizid, 99.85 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >