Learn More
Niobium-Silizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12060-34-3 | Nb5Si3 | 548.787 g/mol
114.00 CHF - 365.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-34-3
Summenformel Nb5Si3
Molekulargewicht (g/mol) 548.787
MDL-Nummer MFCD00213811
InChI-Schlüssel YSJRXBWBYGDQAI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13848090
IUPAC-Name Niob; Silizium
SMILES [Si].[Si].[Si].[Nb].[Nb].[Nb].[Nb].[Nb]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11398268
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039471.14
25 g
114.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11308278
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039471.22
100 g
365.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Nb-based RMIC’s have much higher potential application temperatures, because of their dramatically higher melting temperatures. It is used in high temperature in situ composites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P271-P304+P340-P312-P501c
Gehäuse H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Niobium-Silizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals