Learn More
Niobium-Silizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398268
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niobium-Silizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398268
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11398268
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039471.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12060-34-3 | Nb5Si3 | 548.787 g/mol
The Nb-based RMIC’s have much higher potential application temperatures, because of their dramatically higher melting temperatures. It is used in high temperature in situ composites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-34-3
Summenformel Nb5Si3
Molekulargewicht (g/mol) 548.787
MDL-Nummer MFCD00213811
InChI-Schlüssel YSJRXBWBYGDQAI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13848090
IUPAC-Name Niob; Silizium
SMILES [Si].[Si].[Si].[Nb].[Nb].[Nb].[Nb].[Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium silicide
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 548.79
Aussehen Powder
Name des Produkts
Niobium-Silizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >