Learn More
Niobpulver, APS 1 bis 5 Micron, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11328458
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Niobpulver, APS 1 bis 5 Micron, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328458
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
Artikelnummer. 11328458
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040478.09
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Used in high temperature and super alloys of Zn and Ti
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-03-1
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium
Farbe Grau
Aussehen gray powder
Dichte 8.57g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Name des Produkts
Niobpulver, APS 1 bis 5 Micron, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >