Learn More
Niob-Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341328
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niob-Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341328
5 x 10 cm
Click to view available options
Menge:
5 x 10 cm
10 x 20 cm
20 x 50 cm
Artikelnummer. 11341328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010261.CR
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-03-1
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium foil
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 x 10 cm
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Odorless
Gewicht ≈5.44g/5x10cm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM27G036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number010261.CR,010261.CT,010261.CS
ChargennummerX22G060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010261.CR,010261.CT,010261.CS
ChargennummerQ02H028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number010261.CR,010261.CT,010261.CS
Name des Produkts
Niob-Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >