Learn More
Niob-Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 x 10 cm
10 x 20 cm
20 x 50 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Niobium foil |
Namenshinweis | 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 20 x 50 cm |
Reinheit (%) | 99.8% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈5.44g/5x10cm |
Form | Folie |
Name des Produkts
Niob-Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur