Learn More
Niobfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, 99.97 % (Metallbasis ohne Ta), Ta = 0.06 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
49.15 CHF - 265.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-03-1 |
---|---|
Summenformel | Nb |
Molekulargewicht (g/mol) | 92.91 |
MDL-Nummer | MFCD00011126 |
InChI-Schlüssel | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio |
PubChem CID | 23936 |
ChEBI | CHEBI:33344 |
IUPAC-Name | Niob |
SMILES | [Nb] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11390699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000236.FF |
25 x 25 mm |
49.15 CHF
25 Millimeter |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11300709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000236.FQ |
25 x 100 mm |
88.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15424725
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000236.FI |
50 x 50 mm |
149.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15434725
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000236.FY |
50 x 100 mm |
265.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-03-1 | |
92.91 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
23936 | |
Niob |
Nb | |
MFCD00011126 | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
CHEBI:33344 | |
[Nb] |
Spezifikation
Niobium foil | |
0.127mm (0.005 in.) thick | |
(Metallbasis ohne Ta), Ta ≤0.06 % | |
MFCD00011126 | |
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N | |
Niob | |
23936 | |
99.97% | |
≈0.68g/25x25mm |
Grau oder silberfarben | |
7440-03-1 | |
Nb | |
columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio | |
[Nb] | |
92.91 | |
CHEBI:33344 | |
Geruchsneutral | |
Folie |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-113-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QT9900000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen