Learn More
Niobfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, 99.97 % (Metallbasis ohne Ta), Ta = 0.06 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15424725
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Niobfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, 99.97 % (Metallbasis ohne Ta), Ta = 0.06 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424725
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
25 x 100 mm
50 x 100 mm
Artikelnummer. 15424725
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000236.FI
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-03-1
Summenformel Nb
Molekulargewicht (g/mol) 92.91
MDL-Nummer MFCD00011126
InChI-Schlüssel GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC-Name Niob
SMILES [Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium foil
Farbe Grau oder silberfarben
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Ta), Ta ≤0.06 %
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.97%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.68g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14L010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number000236.FQ,000236.FF,000236.FI,000236.FY
ChargennummerZ10K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number000236.FQ,000236.FF,000236.FI,000236.FY
ChargennummerW05K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number000236.FQ,000236.FF,000236.FI,000236.FY
ChargennummerX13I030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number000236.FQ,000236.FF,000236.FI,000236.FY
ChargennummerQ20J030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog Number000236.FI
Name des Produkts
Niobfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, 99.97 % (Metallbasis ohne Ta), Ta = 0.06 %, Thermo Scientific Chemicals >