Learn More
Niobcarbid, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12069-94-2 | CNb | 104.92 g/mol
74.40 CHF - 249.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12069-94-2 |
---|---|
Summenformel | CNb |
Molekulargewicht (g/mol) | 104.92 |
MDL-Nummer | MFCD00016237 |
InChI-Schlüssel | AADPBXLVMHIYCT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | niobium carbide nbc, methane-niobium 1:1, methane niobium, niobium carbide trace metals basis 25g |
PubChem CID | 159431 |
IUPAC-Name | methanidylidyneniobiumylium |
SMILES | [C-]#[Nb+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11356518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012147.14 |
25 g |
74.40 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11346518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012147.22 |
100 g |
249.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Niobium carbide is used in tool bits for cutting tools. Zirconium carbide and niobium carbide can be used as refractory coatings in nuclear reactors. It is used to produce arc-welding rods and in corrosion-resistant steel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12069-94-2 | |
104.92 | |
AADPBXLVMHIYCT-UHFFFAOYSA-N | |
159431 | |
[C-]#[Nb+] |
CNb | |
MFCD00016237 | |
niobium carbide nbc, methane-niobium 1:1, methane niobium, niobium carbide trace metals basis 25g | |
methanidylidyneniobiumylium |
Spezifikation
Niobium carbide | |
12069-94-2 | |
Pulver | |
CNb | |
niobium carbide nbc, methane-niobium 1:1, methane niobium, niobium carbide trace metals basis 25g | |
AADPBXLVMHIYCT-UHFFFAOYSA-N | |
methanidylidyneniobiumylium | |
159431 | |
Geruchsneutral | |
7.6 g/mL |
3500°C | |
Weiß | |
99+% (metals basis) | |
MFCD00016237 | |
Insoluble in water. | |
[C-]#[Nb+] | |
104.92 | |
104.91 | |
Gray powder |
Sicherheit und Handhabung
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-117-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen