Learn More
Niobcarbid, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356518
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niobcarbid, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356518
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11356518
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012147.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12069-94-2 | CNb | 104.92 g/mol
Niobium carbide is used in tool bits for cutting tools.  Zirconium carbide and niobium carbide can be used as refractory coatings in nuclear reactors. It is used to produce arc-welding rods and in corrosion-resistant steel. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12069-94-2
Summenformel CNb
Molekulargewicht (g/mol) 104.92
MDL-Nummer MFCD00016237
InChI-Schlüssel AADPBXLVMHIYCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium carbide nbc, methane-niobium 1:1, methane niobium, niobium carbide trace metals basis 25g
PubChem CID 159431
IUPAC-Name methanidylidyneniobiumylium
SMILES [C-]#[Nb+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium carbide
Schmelzpunkt 3500°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99+% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 104.91
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Gray powder
Dichte 7.6 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN21L021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2025 Catalog Number012147.22,012147.14
ChargennummerN03L034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2025 Catalog Number012147.22,012147.14
ChargennummerW14K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number012147.22,012147.14
ChargennummerU31J036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number012147.22,012147.14
ChargennummerY03I050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2022 Catalog Number012147.22,012147.14
Name des Produkts
Niobcarbid, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >