Learn More
Niob-Borid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12007-29-3 | BNb | 103.716 g/mol
72.65 CHF - 213.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12007-29-3 |
---|---|
Summenformel | BNb |
Molekulargewicht (g/mol) | 103.716 |
MDL-Nummer | MFCD00016236 |
InChI-Schlüssel | VDZMENNHPJNJPP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | niobium boride, niobium boride nbb, niobiumylidyneborane, niobium monoboride, columbium boride, columbium boride, cl |
PubChem CID | 82882 |
IUPAC-Name | Boranylidyneniob |
SMILES | B#[Nb] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11367417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012573.14 |
25 g |
72.65 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11357417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012573.22 |
100 g |
213.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Niobium boride is widely used in ceramic materials, electrode materials, thin film materials and refractory.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12007-29-3 | |
103.716 | |
VDZMENNHPJNJPP-UHFFFAOYSA-N | |
82882 | |
B#[Nb] |
BNb | |
MFCD00016236 | |
niobium boride, niobium boride nbb, niobiumylidyneborane, niobium monoboride, columbium boride, columbium boride, cl | |
Boranylidyneniob |
Spezifikation
Niobium boride | |
Pulver | |
BNb | |
niobium boride, niobium boride nbb, niobiumylidyneborane, niobium monoboride, columbium boride, columbium boride, cl | |
VDZMENNHPJNJPP-UHFFFAOYSA-N | |
Boranylidyneniob | |
82882 | |
99% |
12007-29-3 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00016236 | |
Insoluble in water. | |
B#[Nb] | |
103.716 | |
114.53 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-503-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen