Learn More
Niob-Borid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367417
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Niob-Borid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367417
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11367417
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012573.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12007-29-3 | BNb | 103.716 g/mol
Niobium boride is widely used in ceramic materials, electrode materials, thin film materials and refractory.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12007-29-3
Summenformel BNb
Molekulargewicht (g/mol) 103.716
MDL-Nummer MFCD00016236
InChI-Schlüssel VDZMENNHPJNJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium boride, niobium boride nbb, niobiumylidyneborane, niobium monoboride, columbium boride, columbium boride, cl
PubChem CID 82882
IUPAC-Name Boranylidyneniob
SMILES B#[Nb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Niobium boride
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 114.53
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Name des Produkts
Niob-Borid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >