Learn More
Nickel-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Ni in 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
22.21 CHF - 66.73 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel standard solution
Namenshinweis 1 mg/ml Ni in 2% HNO3
Verpackung Kunststoffflasche
CAS 7440-02-0, 13478-00-7, 7697-37-2, 7732-18-5
CAS Min. % 1.9, 96.9
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10226780
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
196151000
100 mL
22.21 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10583941
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
196155000
500 mL
66.73 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 21-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Nickel standard solution
Kunststoffflasche
1.9, 96.9
1.0320g/mL
Ni
MFCD00011137 MFCD06798735
Grün
Löslichkeit in Wasser: löslich.
Nickel
935
58.69
1 mg/ml Ni in 2% HNO3
7440-02-0, 13478-00-7, 7697-37-2, 7732-18-5
2.1, 97.1
1.032
Kristalle, kristallines Pulver und/oder Stückchen
990 to 1010 μg/mL Ni in 2 to 5% HNO3 (20°C)
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
[Ni]
58.69
CHEBI:28112
AAS
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Nickel-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Ni in 2 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals