Learn More
Nickelpulver, APS 3 bis 7 Mikrometer, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321318
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickelpulver, APS 3 bis 7 Mikrometer, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321318
100 g
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11321318
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010256.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel powder
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 100 g
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße APS 3 to 7 Micron
Gewicht Apparent density: 1.8g/cm3 to 2.7g/cm3
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ29L036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number010256.36,010256.A3,010256.22,010256.09
ChargennummerZ06K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number010256.36,010256.A3,010256.22
ChargennummerT23K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog Number010256.36,010256.A3,010256.22
ChargennummerS27K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number010256.36,010256.A3,010256.22
ChargennummerS10K053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Catalog Number010256.36,010256.A3,010256.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel
Name des Produkts
Nickelpulver, APS 3 bis 7 Mikrometer, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >