Learn More
Nickelpulver, APS 3 bis 7 Mikrometer, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11351318
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Specifications
Chemischer Name oder Material Nickel powder
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 500 g
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße APS 3 to 7 Micron
Gewicht Apparent density: 1.8g/cm3 to 2.7g/cm3
Form Pulver