Learn More
Nickel Electro™ Doppel-Löffel/Spatel Kombi-Utensilien aus Nickel
Zwei Tätigkeiten mit nur einem Werkzeug. Nickel Electro™ Kombo-Löffelspatel aus Nickel eignen sich dank der Löffelseite zum Abmessen von Flüssigkeiten und Pulvern und dank der Spatelseite zum Trennen von Stoffen.
18.85 CHF - 38.80 CHF
Spezifikation
Menge | 1 |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 2 ml |
Produkttyp | Spatel |
Breite (metrisch) | 20 mm |
Material | Nickel |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11716567
|
Nickel Electro™
2001 |
120 mm |
18.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11726567
|
Nickel Electro™
2002 |
150 mm |
25.17 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11736567
|
Nickel Electro™
2003 |
180 mm |
33.07 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11746567
|
Nickel Electro™
2004 |
210 mm |
38.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Ein Werkzeug für zwei Aufgaben. Nickel Electro™ Nickel-Löffelspatel, ein Kombinationswerkzeug: Messen von Flüssigkeiten und Pulver mit dem Löffelende, Teilen und Trennen von Materialien mit dem Spatelende
Das Instrument mit Doppelfunktion misst Flüssigkeiten und feine Pulver mit dem Löffelende und teilt und trennt Materialien mit dem Spatelende.- Hergestellt aus Nickel.
Spezifikation
1 | |
Spatel | |
Nickel |
2 ml | |
20 mm |