Learn More
Nickel Electro™ Doppel-Löffel/Spatel Kombi-Utensilien aus Nickel
Zwei Tätigkeiten mit nur einem Werkzeug. Nickel Electro™ Kombo-Löffelspatel aus Nickel eignen sich dank der Löffelseite zum Abmessen von Flüssigkeiten und Pulvern und dank der Spatelseite zum Trennen von Stoffen.
Marke:  Nickel Electro™ 2001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11716567
  • 18.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ein Werkzeug für zwei Aufgaben. Nickel Electro™ Nickel-Löffelspatel, ein Kombinationswerkzeug: Messen von Flüssigkeiten und Pulver mit dem Löffelende, Teilen und Trennen von Materialien mit dem Spatelende
Das Instrument mit Doppelfunktion misst Flüssigkeiten und feine Pulver mit dem Löffelende und teilt und trennt Materialien mit dem Spatelende.
  • Hergestellt aus Nickel.
Spezifikation
Spezifikation
1
Spatel
120 x 20 mm
120 mm
2 ml
20 mm
Nickel
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Doppel-Löffel/Spatel Kombi-Utensilien aus Nickel > Größe (L x B): 120 x 20mm