Learn More
Nickel-Eisen-Kupfer-Molybdänfolie, 0.125 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht (Mumetal™), Thermo Scientific Chemicals
Magnetische Abschirmlegierung
142.00 CHF - 375.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel Iron Copper Molybdenum foil |
---|---|
Namenshinweis | 0.125mm (0.005 in.) thick, Annealed (Mumetal™) |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Ni:Fe:Cu:Mo; 77:14:5:4 wt% |
MDL-Nummer | MFCD02684505 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11355677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043399.FL |
75 x 75 mm |
142.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11365677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043399.GT |
150 x 150 mm |
375.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Nickel Iron Copper Molybdenum foil is used as a magnetic shielding alloy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Nickel Iron Copper Molybdenum foil | |
Ni:Fe:Cu:Mo; 77:14:5:4 wt% | |
Insoluble in water. |
0.125mm (0.005 in.) thick, Annealed (Mumetal™) | |
MFCD02684505 | |
Folie |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H351-H317
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H317-H350-H372
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Nickel Iron Copper Molybdenum foil, 0.125mm (0.005in) thick, annealed
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nickel