Learn More
Nickel-Eisen-Kupfer-Molybdänfolie, 0.125 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht (Mumetal™), Thermo Scientific Chemicals
Magnetische Abschirmlegierung
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 043399.GT
354.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11365677
  • 375.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Nickel Iron Copper Molybdenum foil is used as a magnetic shielding alloy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nickel Iron Copper Molybdenum foil
Ni:Fe:Cu:Mo; 77:14:5:4 wt%
150 x 150 mm
Folie
0.125mm (0.005 in.) thick, Annealed (Mumetal™)
MFCD02684505
Insoluble in water.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel-Eisen-Kupfer-Molybdänfolie, 0.125 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht (Mumetal™), Thermo Scientific Chemicals > 150 x 150 mm