Learn More
Nickel(II)-oxid, schwarz, 76 % Ni, Thermo Scientific Chemicals
33.10 CHF - 664.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-99-1
Summenformel NiO
Molekulargewicht (g/mol) 74.69
MDL-Nummer MFCD00011145
InChI-Schlüssel GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC-Name Nickeloxid
SMILES O=[Ni]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10501091
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
223120050
5 g Glasflasche
33.10 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10318550
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
223121000
100 g Glasflasche
39.25 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10471261
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
223125000
500 g Glasflasche
158.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10300744
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
223120025
2.5 kg Kunststoffflasche
664.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
Schädigt bei längerer oder wiederholter Exposition die Organe.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Satz
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
BEI Exposition oder falls betroffen:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 215-215-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QR8400000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Nickel(II)-oxid, schwarz, 76 % Ni, Thermo Scientific Chemicals