Learn More
Nickel(II)-oxid, schwarz, 76 % Ni, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10501091
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel(II)-oxid, schwarz, 76 % Ni, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10501091
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10501091
Marke: Thermo Scientific Acros 223120050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-99-1
Summenformel NiO
Molekulargewicht (g/mol) 74.69
MDL-Nummer MFCD00011145
InChI-Schlüssel GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14805
IUPAC-Name Nickeloxid
SMILES O=[Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) oxide, black
Schmelzpunkt 1960°C
Namenshinweis 76% Ni
Farbe Schwarz-grau
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Strukturformel NiO
Merck Index 15, 6597
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in caustic solutions,soluble in acids and ammonium hydroxide
Formelmasse 74.7
Reinheit (%) 75 to 77% (Ni)
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 6.67
Dichte 6.6700g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0402753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Catalog Number223125000,223120050,223121000,223120025
ChargennummerA0448323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2022 Catalog Number223125000,223120050,223121000,223120025
ChargennummerA0446314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2022 Catalog Number223125000,223120050,223121000,223120025
ChargennummerA0250347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2021 Catalog Number223125000,223120050,223121000,223120025
ChargennummerA0396063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2020 Catalog Number223125000,223120050,223121000,223120025
Name des Produkts
Nickel(II)-oxid, schwarz, 76 % Ni, Thermo Scientific Chemicals >