Learn More
Nickel(II)-carbonat (basisches)-Hydrat, typischerweise 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Vernickelter pH-Regler, Katalysatoren, Keramikfarben und Lasuren
65.45 CHF - 143.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 155775-31-8 |
---|---|
Summenformel | CH4Ni3O7 |
Molekulargewicht (g/mol) | 304.12 |
MDL-Nummer | MFCD00016262 |
InChI-Schlüssel | ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H |
Synonym | nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis |
PubChem CID | 86176052 |
IUPAC-Name | Nickel(3+); Carbonat; Hydroxid; Hydrat |
SMILES | [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11369237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040106.30 |
250 g |
65.45 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11359237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040106.A1 |
1 kg |
143.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Nickel plating pH adjuster, catalysts, ceramic colors and glazes.Nickel(II) carbonate (basic) hydrate is used as a precursor to catalysts and in ceramic applications. It acts as an intermediate in the hydrometallurgical purification of nickel from its ores. It is also used in electroplating of nickel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
155775-31-8 | |
304.12 | |
ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H | |
86176052 | |
[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O |
CH4Ni3O7 | |
MFCD00016262 | |
nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basisMehr anzeigen | |
Nickel(3+); Carbonat; Hydroxid; Hydrat |
Spezifikation
Nickel(II) carbonate (basic) hydrate | |
Grün | |
99.5% (metals basis) | |
MFCD00016262 | |
Insoluble in water. | |
[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O | |
304.12 | |
304.18 (Anhydrous) | |
Green powder |
155775-31-8 | |
Pulver | |
CH4Ni3O7 | |
nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis | |
ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H | |
Nickel(3+); Carbonat; Hydroxid; Hydrat | |
86176052 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302+H332-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 240-408-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QR6260000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen