Learn More
Nickel(II)-carbonat (basisches)-Hydrat, typischerweise 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11369237
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel(II)-carbonat (basisches)-Hydrat, typischerweise 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369237
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11369237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040106.30
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Vernickelter pH-Regler, Katalysatoren, Keramikfarben und Lasuren
Nickel plating pH adjuster, catalysts, ceramic colors and glazes.Nickel(II) carbonate (basic) hydrate is used as a precursor to catalysts and in ceramic applications. It acts as an intermediate in the hydrometallurgical purification of nickel from its ores. It is also used in electroplating of nickel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 155775-31-8
Summenformel CH4Ni3O7
Molekulargewicht (g/mol) 304.12
MDL-Nummer MFCD00016262
InChI-Schlüssel ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Synonym nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
PubChem CID 86176052
IUPAC-Name Nickel(3+); Carbonat; Hydroxid; Hydrat
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 304.18 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Green powder
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR01L033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/05/2025 Catalog Number040106.30,040106.A1
ChargennummerY21K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number040106.30,040106.A1
ChargennummerU29K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog Number040106.30,040106.A1
ChargennummerT22K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number040106.30,040106.A1
ChargennummerC12P36 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040106.30,040106.A1
Name des Produkts
Nickel(II)-carbonat (basisches)-Hydrat, typischerweise 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >