Learn More
Thermo Scientific™ NeutrAvidin Protein
NeutrAvidin Protein,31000, von Invitrogen™ ,31000 von Invitrogen™ Arten-Reaktivität: ; Anwendungen: ELISA, Immunhistochemie, In-situ-Hybridisierung (ISH), Western Blot.
Marke:  Thermo Scientific™ 31050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10675574
  • 1606.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
NeutrAvidin Protein ist deglycosyliertes natives Avidin aus Eiweiß. Die Entfernung der überschüssigen Kohlenhydrate mit einem speziellen Prozess führt zu einem Protein mit einem neutraleren isoelektrischen Punkt und weniger unspezifischen Bindungseigenschaften. Gereinigte und konjugierte Formen des NeutrAvidin Proteins führen zu einer außergewöhnlichen Leistung bei Western-Blot-, ELISA- und IHC-Anwendungen, für die Biotin-bindende Sonden benötigt werden. Assayspezifität, -empfindlichkeit sowie die Signal-Rausch-Verhältnisse sind mit NeutrAvidin Protein in der Regel gleichwertig oder besser als mit dem wesentlich teureren Streptavidin. Avidin ist ein Glykoprotein, das in Eiweiß und Gewebe von Vögeln, Reptilien und Amphibien vorkommt. Das Biotin-bindende Protein enthält vier identische Untereinheiten mit einer kombinierten Masse von 67.000 bis 68.000 Dalton. Entfernen der Glykosylierung bei Avidin führt zu einem NeutrAvidin Protein mit einer Masse von 60.000 Dalton. Die kohlenhydratbasierte Lectin-Bindung wird auf nicht nachweisbare Werte reduziert, die Biotin-Bindungsaffinität bleibt jedoch erhalten. NeutrAvidin Protein bietet die Vorteile eines neutralen pI zu Minimierung der unspezifischen Adsorption, zusammen mit Lysin-Resten, die für die Derivatisierung oder andere kundenspezifische Konjugation verfügbar bleiben. Das NeutrAvidin Protein erzielt die niedrigste unspezifische Bindung unter den bekannten Biotin-bindenden Proteinen. Die spezifische Aktivität für Biotin-Bindung beträgt ca. 14 µg/mg Protein, das liegt in der Nähe der theoretischen maximalen Aktivität.
Formulierung: 100mg gereinigtes Protein und kein Konservierungsmittel
31050 enthält 100 mg lyophilisiertes Pulver aus modifiziertem Avidin in salzfreier Lösung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mg
Fest
Biotin
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Avidin
Unmarkiert
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI399447 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2024 Catalog Number31050
ChargennummerZI394059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number31050
ChargennummerZG390451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number31050
ChargennummerZE388033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2024 Catalog Number31050
ChargennummerZC386626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number31050
Name des Produkts
Thermo Scientific™ NeutrAvidin Protein > 100mg; unmarkiert