Learn More
Thermo Scientific™ NeutrAvidin Protein
Artikelnummer. p-7180352 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
10 mg, 10 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
1000 mg
Packungsgröße:
1 Stück
10 Milligramm
1000 Milligramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
NeutrAvidin Protein,31000, von Invitrogen™ ,31000 von Invitrogen™ Arten-Reaktivität: ; Anwendungen: ELISA, Immunhistochemie, In-situ-Hybridisierung (ISH), Western Blot.
NeutrAvidin Protein ist deglycosyliertes natives Avidin aus Eiweiß. Die Entfernung der überschüssigen Kohlenhydrate mit einem speziellen Prozess führt zu einem Protein mit einem neutraleren isoelektrischen Punkt und weniger unspezifischen Bindungseigenschaften. Gereinigte und konjugierte Formen des NeutrAvidin Proteins führen zu einer außergewöhnlichen Leistung bei Western-Blot-, ELISA- und IHC-Anwendungen, für die Biotin-bindende Sonden benötigt werden. Assayspezifität, -empfindlichkeit sowie die Signal-Rausch-Verhältnisse sind mit NeutrAvidin Protein in der Regel gleichwertig oder besser als mit dem wesentlich teureren Streptavidin. Avidin ist ein Glykoprotein, das in Eiweiß und Gewebe von Vögeln, Reptilien und Amphibien vorkommt. Das Biotin-bindende Protein enthält vier identische Untereinheiten mit einer kombinierten Masse von 67.000 bis 68.000 Dalton. Entfernen der Glykosylierung bei Avidin führt zu einem NeutrAvidin Protein mit einer Masse von 60.000 Dalton. Die kohlenhydratbasierte Lectin-Bindung wird auf nicht nachweisbare Werte reduziert, die Biotin-Bindungsaffinität bleibt jedoch erhalten. NeutrAvidin Protein bietet die Vorteile eines neutralen pI zu Minimierung der unspezifischen Adsorption, zusammen mit Lysin-Resten, die für die Derivatisierung oder andere kundenspezifische Konjugation verfügbar bleiben. Das NeutrAvidin Protein erzielt die niedrigste unspezifische Bindung unter den bekannten Biotin-bindenden Proteinen. Die spezifische Aktivität für Biotin-Bindung beträgt ca. 14 µg/mg Protein, das liegt in der Nähe der theoretischen maximalen Aktivität.
Formulierung: 10 mg gereinigtes Protein und kein Konservierungsmittel
31000 enthält 10 mg lyophilisiertes Pulver aus modifiziertem Avidin in salzfreier Lösung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Form Fest
Proteinfamilie Avidin
Zielmolekül Biotin
Marker oder Farbstoff Unmarkiert
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ NeutrAvidin Protein >