Learn More
Thermo Scientific Chemicals Neurotensin, Meerschweinchen
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
339.00 CHF - 603.00 CHF
Spezifikation
Spezies | Guinea Pig |
---|---|
Reinigungsverfahren | HPLC |
Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
Format | Fest |
Molekulargewicht | 1662.91 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15417529
|
Thermo Scientific Chemicals
J66243.MB |
25 mg |
603.00 CHF
25 Milligramm |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15407529
|
Thermo Scientific Chemicals
J66243.MA |
10 mg | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Guinea Pig | |
-30°bis -10 °C | |
1662.91 | |
RUO - research use only |
HPLC | |
Fest | |
Neurotensin, guinea pig | |
Glp-Leu-Tyr-Glu-Asn-Lys-Ser-Arg-Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu |
Nur für Forschungszwecke