Learn More
Thermo Scientific Chemicals Neurotensin, Meerschweinchen
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J66243.MB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15417529
  • 603.00 CHF / 25 Milligramm
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Guinea Pig
-30°bis -10 °C
1662.91
25 mg
Glp-Leu-Tyr-Glu-Asn-Lys-Ser-Arg-Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu
HPLC
Fest
Neurotensin, guinea pig
RUO - research use only
Nur für Forschungszwecke