Learn More
Thermo Scientific Chemicals Neurotensin, Meerschweinchen
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66243.MA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Guinea Pig | |
-30°bis -10 °C | |
1662.91 | |
10 mg | |
Glp-Leu-Tyr-Glu-Asn-Lys-Ser-Arg-Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu |
HPLC | |
Fest | |
Neurotensin, guinea pig | |
RUO - research use only |
Nur für Forschungszwecke