Learn More
Neodym(III)-oxid, REacton™, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
58.65 CHF - 414.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-97-9
Summenformel Nd2O3
Molekulargewicht (g/mol) 336.48
MDL-Nummer MFCD00011134
InChI-Schlüssel PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11363768
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040252.14
25 g
58.65 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11373768
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040252.22
100 g
166.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11353768
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040252.36
500 g
414.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ceramic capacitors, coloring glass, carbon arc-light electrodes, color TV tubes, dehydrogenation catalyst.Neodymium(III) oxide is an inorganic compound containing inner transition metal neodymium from lanthanides series in +3 oxidation state and oxide in 2:3 ratio. It adopts a hexagonal crystal structure. It is also known as neodymium oxide, neodymiumtrioxide, neodymium(3+)oxide, neodymium sesquioxide and dineodymiumtrioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Keramikkondensatoren, Farbglas, Kohlefaser-Lichtelektroden, Farbfernsehröhren, Dehydrierungskatalysator
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-214-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Neodym(III)-oxid, REacton™, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals