Learn More
Neodym(III)-oxid, REacton™, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
ceramic capacitors, coloring glass, carbon arc-light electrodes, color TV tubes, dehydrogenation catalyst.Neodymium(III) oxide is an inorganic compound containing inner transition metal neodymium from lanthanides series in +3 oxidation state and oxide in 2:3 ratio. It adopts a hexagonal crystal structure. It is also known as neodymium oxide, neodymiumtrioxide, neodymium(3+)oxide, neodymium sesquioxide and dineodymiumtrioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Keramikkondensatoren, Farbglas, Kohlefaser-Lichtelektroden, Farbfernsehröhren, Dehydrierungskatalysator
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Neodymium(III) oxide |
Schmelzpunkt | 2272°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Merck Index | 14,6450 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water; Soluble in acids. |
Formelmasse | 336.48 |
Reinheit (%) | 99% |
Güte | Reacton™ |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A27U053 | Analysenzertifikat | 27/03/2025 | 040252.22,040252.14,040252.36 |
P20K025 | Analysenzertifikat | 08/04/2024 | 040252.22,040252.14,040252.36 |
S30J045 | Analysenzertifikat | 21/08/2023 | 040252.22,040252.14,040252.36 |
X10D012 | Analysenzertifikat | 25/08/2022 | 040252.22,040252.14,040252.36 |
FA9802BA | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040252.22,040252.14,040252.36 |