Learn More
Neodym(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13709-42-7 | F3Nd | 201.24 g/mol
137.00 CHF - 475.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13709-42-7 |
---|---|
Summenformel | F3Nd |
Molekulargewicht (g/mol) | 201.24 |
MDL-Nummer | MFCD00011135 |
InChI-Schlüssel | XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | neodymium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Nd+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11366918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013661.14 |
25 g |
137.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11376918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013661.22 |
100 g |
475.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Neodymium(III) fluoride, anhydrous is used extensively in the preparation and study of fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13709-42-7 | |
201.24 | |
XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K | |
[F-].[F-].[F-].[Nd+3] |
F3Nd | |
MFCD00011135 | |
neodymium(3+) trifluoride |
Spezifikation
Neodymium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Violett | |
(REO) | |
MFCD00011135 | |
XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K | |
neodymium(3+) trifluoride | |
201.24 | |
Reacton™ | |
Hygroskopisch |
1410°C | |
13709-42-7 | |
Kristalline Klumpen | |
F3Nd | |
Insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[Nd+3] | |
201.24 | |
99.9% | |
Geruchsneutral | |
6.5 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-253-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QO9500000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.