Learn More
Neodym(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366918
Zum Warenkorb hinzufügen
Neodym(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366918
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11366918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013661.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13709-42-7 | F3Nd | 201.24 g/mol
Neodymium(III) fluoride, anhydrous is used extensively in the preparation and study of fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-42-7
Summenformel F3Nd
Molekulargewicht (g/mol) 201.24
MDL-Nummer MFCD00011135
InChI-Schlüssel XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name neodymium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Nd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1410°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Violett
Physikalische Form Kristalline Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 201.24
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 6.5 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX22K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number013661.14,013661.22
ChargennummerU09C022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013661.14,013661.22
ChargennummerR01A036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013661.14,013661.22
ChargennummerE05Q47A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013661.14,013661.22
ChargennummerQ06B029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013661.14,013661.22
Name des Produkts
Neodym(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >