Learn More
Neodym(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19423-78-0
187.30 CHF - 582.71 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 19423-78-0
MDL-Nummer MFCD00011132
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11326318
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011252.14
25 g
187.30 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11336318
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011252.22
100 g
582.71 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
19423-78-0
MFCD00011132
Spezifikation
Neodymium(III) chloride hydrate
19423-78-0
(REO)
14,6450
99.99%
Geruchsneutral
124°C
Nasse kristalline Aggregate
MFCD00011132
250.60 (Anhydrous)
Reacton™
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-031-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Neodym(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals