Learn More
CleanSpace™ Technology Nackenstütze
Die CleanSpace™ Nackenstütze wurde zur Verwendung mit den CleanSpace™ Ultra und CleanSpace™ EX PAPR-Einheiten entwickelt.
71.80 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AS/NZS1716:2012, EN 12942
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Polyethylen
Produkttyp Nackenstütze
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15950092
Unterlagen ansehen
CleanSpace™ Technology
PAF-1028
S
71.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15920082
Unterlagen ansehen
CleanSpace™ Technology
PAF-1012
M
71.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15930082
Unterlagen ansehen
CleanSpace™ Technology
PAF-1013
L
71.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verwendung mit den revolutionären CleanSpace™ Atemschutzgeräten: Geringes Gewicht und keine Schläuche oder Bänder
  • Entwickelt für Tragekomfort über lange Zeiträume
  • Verhindert Schwitzen und gewährleistet Atmungsaktivität
  • Einfach zu waschen und schnell zu trocknen
  • Entwickelt für langanhaltenden verschleißfreien Gebrauch in rauen Umgebungen
  • Einfacher und schneller Austausch
  • Hergestellt aus Polyethylen-Kunststoff, für den sicheren Einsatz in dekontaminierten Bereichen
Spezifikation
Spezifikation
AS/NZS1716:2012, EN 12942
Wiederverwendbar
Nackenstütze
PAF-1060, PAF-1070
Schwarz
Polyethylen
Schweißen, Holzbearbeitung, Herstellung, Schmelzverfahren, Bauindustrie, Recyclinganlagen, Notfalldienste, Bergbau, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Schleifprozesse
Bei -10 °C bis +55 °C lagern