Learn More
CleanSpace™ Technology Nackenstütze
Die CleanSpace™ Nackenstütze wurde zur Verwendung mit den CleanSpace™ Ultra und CleanSpace™ EX PAPR-Einheiten entwickelt.
Marke:  CleanSpace™ Technology PAF-1028
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15950092
  • 71.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verwendung mit den bahnbrechenden CleanSpace™ Atemschutzgeräten: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Riemen
  • Entwickelt für Tragekomfort über lange Zeiträume
  • Verhindert Schwitzen und gewährleistet Atmungsaktivität
  • Einfach zu waschen und schnell zu trocknen
  • Entwickelt für langanhaltenden verschleißfreien Gebrauch in rauen Umgebungen
  • Einfacher und schneller Austausch
  • Hergestellt aus Polyethylen-Kunststoff, für den sicheren Einsatz in dekontaminierten Bereichen
Spezifikation
Spezifikation
AS/NZS1716:2012, EN 12942
Wiederverwendbar
Nackenstütze
Schweißen, Holzbearbeitung, Herstellung, Schmelzverfahren, Bauindustrie, Recyclinganlagen, Notfalldienste, Bergbau, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Schleifprozesse
PAF-1028
137 x 44 x 61 mm
Schwarz
Polyethylen
S
PAF-1060, PAF-1070
Bei -10 °C bis +55 °C lagern
7 g