Learn More
CleanSpace™ Technology Nackenstütze
Die CleanSpace™ Nackenstütze wurde zur Verwendung mit den CleanSpace™ Ultra und CleanSpace™ EX PAPR-Einheiten entwickelt.
Marke: CleanSpace™ Technology PAF-1012
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verwendung mit den bahnbrechenden CleanSpace™ Atemschutzgeräten: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Riemen
- Entwickelt für Tragekomfort über lange Zeiträume
- Verhindert Schwitzen und gewährleistet Atmungsaktivität
- Einfach zu waschen und schnell zu trocknen
- Entwickelt für langanhaltenden verschleißfreien Gebrauch in rauen Umgebungen
- Einfacher und schneller Austausch
- Hergestellt aus Polyethylen-Kunststoff, für den sicheren Einsatz in dekontaminierten Bereichen
Spezifikation
AS/NZS1716:2012, EN 12942 | |
Wiederverwendbar | |
Nackenstütze | |
Schweißen, Holzbearbeitung, Herstellung, Schmelzverfahren, Bauindustrie, Recyclinganlagen, Notfalldienste, Bergbau, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Schleifprozesse | |
PAF-1012 | |
137 x 44 x 66 mm |
Schwarz | |
Polyethylen | |
M | |
PAF-1060, PAF-1070 | |
Bei -10 °C bis +55 °C lagern | |
8 g |