Learn More
VACUUBRAND™ Außenzentrierringe aus NBR
Marke:  VACUUBRAND™ 20660191
11.02 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10213281
  • 11.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
20/25 mm
NBR
42 x 40,1 x 36,7 mm
Für kleinen KF-Flansch
Je 1
Eingeschlossene O-Ring-Zentrierringe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Außenzentrierringe aus NBR > Durchmesser:20/25mm