Learn More
VACUUBRAND™ Außenzentrierringe aus NBR
Marke: VACUUBRAND™ 20660190
9.57 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
10/60 mm | |
NBR | |
32 x 30,1 x 27,7 mm |
Für kleinen KF-Flansch | |
Je 1 | |
Eingeschlossene O-Ring-Zentrierringe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Außenzentrierringe aus NBR > Durchmesser:10/60mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur