Learn More
Tocris Bioscience™ NAV 2729
Selective ARF6 inhibitor
293.00 CHF - 1165.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Yellow |
---|---|
Produkttyp | Hemmstoff |
CAS | 419547-11-8 |
Summenformel | C25H17ClN4O3 |
Formelmasse | 456.88g/mol |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18730128
|
Tocris Bioscience™
5986/10 |
10 mg |
293.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18755999
|
Tocris Bioscience™
5986/50 |
50 mg |
1165.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Selective ARF6 inhibitor (IC50 = 1.0 μM). Selective for ARF6 over other ARF family members and small GTPases. Inhibits ARF6 activation in uveal melanoma cells in vitro and blocks downstream signaling pathways of oncogenic GNAQ. Reduces tumorigenesis in mouse model of uveal melanoma.Spezifikation
Yellow | |
419547-11-8 | |
456.88g/mol | |
Bei 4 °C lagern |
Hemmstoff | |
C25H17ClN4O3 | |
Soluble to 100mM in DMSO | |
Blocks downstream signaling pathways |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ NAV 2729