Learn More
Tocris Bioscience™ NAV 2729
Selective ARF6 inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 5986/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NAV 2729 is a selective ARF6 inhibitor (IC50 = 1.0 μM). Selective for ARF6 over other ARF family members and small GTPases. Inhibits ARF6 activation in uveal melanoma cells in vitro and blocks downstream signaling pathways of oncogenic GNAQ. Reduces tumorigenesis in mouse model of uveal melanoma.Spezifikation
Yellow | |
419547-11-8 | |
456.88g/mol | |
Bei 4 °C lagern | |
10 mg |
Hemmstoff | |
C25H17ClN4O3 | |
Soluble to 100mM in DMSO | |
Blocks downstream signaling pathways |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur