Learn More
Abeba™ Nature 4050 Schuhe
Das mit Leder überzogene Korkfußbett ist elektrostatisch ableitend.
Marke: Abeba™ 4050/46
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattes Leder, perforiert
- Weiß
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Kork-Fußbett mit Lederbelag
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Einstellbarer Spannbereich
- Schnallenverschluss
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Kork | |
46 | |
Gummi |
Weiß | |
Leder | |
Rutschfest | |
4050 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Nature 4050 Schuhe > Größe: 46
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur