Learn More
Abeba™ Nature 4050 Schuhe
Das mit Leder überzogene Korkfußbett ist elektrostatisch ableitend.
Marke:  Abeba™ 4050/43
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15621358
  • 96.15 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glattes Leder, perforiert
  • Weiß
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Kork-Fußbett mit Lederbelag
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
  • Einstellbarer Spannbereich
  • Schnallenverschluss
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Kork
43
Gummi
Weiß
Leder
Rutschfest
4050
Name des Produkts
Abeba™ Nature 4050 Schuhe > Größe: 43