Learn More
Deutsch Neumann™ Sicherheits-Pipettierhilfe aus Naturkautschuk
Zur Verringerung der Risiken beim Pipettieren von toxischen, korrosiven, mit Bakterien verunreinigten oder übelriechenden Flüssigkeiten. Diese Deutsch Neumann™ Sicherheitspipettierhilfen werden aus Naturkautschuk gefertigt.
7.65 CHF - 36.65 CHF
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Material | Naturkautschuk |
Typ | Sicherheitspipettenfüller |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum bequemen Pipettieren von toxischen, korrosiven, bakteriellen und übelriechenden Substanzen |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10418882
|
Deutsch Neumann™
4700002 |
Universal 2 |
7.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10313441
|
Deutsch Neumann™
4700001 |
Standard 1 |
36.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Nur zwei Bedienpunkte
- Ausgezeichnete Zugfestigkeit und Elastizität
- Durch sein Einhand-Design ist er der einfachste Sicherheit-Pipettenfüller auf dem Markt
Spezifikation
Rot | |
Sicherheitspipettenfüller | |
Je 1 |
Naturkautschuk | |
Zum bequemen Pipettieren von toxischen, korrosiven, bakteriellen und übelriechenden Substanzen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Sicherheits-Pipettierhilfe aus Naturkautschuk