Learn More
Deutsch Neumann™ Sicherheits-Pipettierhilfe aus Naturkautschuk
Zur Verringerung der Risiken beim Pipettieren von toxischen, korrosiven, mit Bakterien verunreinigten oder übelriechenden Flüssigkeiten. Diese Deutsch Neumann™ Sicherheitspipettierhilfen werden aus Naturkautschuk gefertigt.
Marke:  Deutsch Neumann™ 4700001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10313441
  • 36.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nur zwei Bedienpunkte
  • Ausgezeichnete Zugfestigkeit und Elastizität
  • Durch sein Einhand-Design ist er der einfachste Sicherheit-Pipettenfüller auf dem Markt
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Standard 1
Zum bequemen Pipettieren von toxischen, korrosiven, bakteriellen und übelriechenden Substanzen
Naturkautschuk
Sicherheitspipettenfüller
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Sicherheits-Pipettierhilfe aus Naturkautschuk > Standard 1 Modell