Learn More
BRAND™ Pipettierhilfe aus Naturkautschuk
Aus 100 % Naturkautschuk. Dank der BRAND™ Pipettierhilfe aus Naturkautschuk ist das Pipettieren mit dem Mund nicht mehr erforderlich. Dies erleichtert den Umgang mit Gefahrstoffen. Erhältlich als Universal-, Standard- oder drehbare Ausführung mit 2 oder 3 Ventilen.
21.35 CHF - 26.30 CHF
Spezifikation
Material Naturkautschuk
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
10363341
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
25315
Bis zu 100 ml Universal
22.94 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10221601
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
25300
Bis zu 10 ml Standard
21.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10110671
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
25400
Bis zu 100 ml Flip
26.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus 100 % Naturgummi.
  • Keine Pipettierung aus Flaschenöffnungen und kein Umgang mit gefährlichen Materialien.
  • Erhältlich als Universal-, Standard- oder Klappmodell, mit 2 oder 3 Ventilen
  • 2-Ventil-Klappmodell ermöglicht einhändige Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
Naturkautschuk
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Pipettierhilfe aus Naturkautschuk