Learn More
BRAND™ Pipettierhilfe aus Naturkautschuk
Aus 100 % Naturkautschuk. Dank der BRAND™ Pipettierhilfe aus Naturkautschuk ist das Pipettieren mit dem Mund nicht mehr erforderlich. Dies erleichtert den Umgang mit Gefahrstoffen. Erhältlich als Universal-, Standard- oder drehbare Ausführung mit 2 oder 3 Ventilen.
Marke: BRAND™ 25300
17.38 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus 100 % Naturgummi.
- Keine Pipettierung aus Flaschenöffnungen und kein Umgang mit gefährlichen Materialien.
- Erhältlich als Universal-, Standard- oder Klappmodell, mit 2 oder 3 Ventilen
- 2-Ventil-Klappmodell ermöglicht einhändige Anwendung.
Spezifikation
Ventil A:Luftabgabe, Ventil S:Füllen, Ventil E:Abgabe | |
Standard | |
Befüllpipetten bis 10 ml | |
Je 1 |
Naturkautschuk | |
Bis zu 10 ml | |
3 Ventile |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30