Learn More
Memmert™ Universalschrank UN mit natürlicher Konvektion und SingleDISPLAY
Ideal für präzises trocknen, erwärmen, tempern, altern, einbrennen, prüfen und aushärten in Forschung, Wissenschaft, Industrie und Qualitätssicherung.
Marke:  Memmert™ UN75
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12666987
  • 1900.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Präzise, anwenderfreundlich, hochwertig – diese drei Wörter beschreiben den Memmert Universalofen UN.
  • Modellgrößen: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Einstellbereich der Temperatur: bis zu +300 °C
  • Definierte und programmgesteuerte Lüfterdrehzahl
  • Rundum-Heizsystem: absolut gleichmäßige und präzise Temperaturverteilung
  • Vorgewärmte Frischluft verhindert Temperaturschwankungen
  • AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY – adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
  • Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Luftklappenstellung, Programmzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit
  • Übertemperaturschutz
Das technologisch perfektionierte Meisterwerk aus hochwertigem, hygienischem, leicht zu reinigendem Edelstahl lässt hinsichtlich der Lüftungs- und Steuerungstechnik keine Wünsche offen.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Memmert™ Universalschrank UN mit natürlicher Konvektion und SingleDISPLAY > Fassungsvermögen:74L; Anzahl der Regale:6